Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W. moyen 8000, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10005850
Poly(éthylène glycol), M.W. moyen 8000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10005850
1 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10005850
Marque: Thermo Scientific Acros 418050010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur white flakes
Note relative au nom Average M.W. 8000
Point de fusion 55.0°C to 60.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Quantité 1 kg
Point d’éclair 270°C
Valeur hydroxyle 12 to 16mg KOH/g
Conditionnement Bouteille en plastique
Viscosité 300-450 mPa.s (20°C 50% in water)
Eau ≤0.5% (K.F.)
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469085 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog Number418050100,418050010,418050030
Numéro de lotA0467363 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2024 Catalog Number418050100,418050010,418050030
Numéro de lotA0463346 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2024 Catalog Number418050100,418050010,418050030
Numéro de lotA0462167 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2024 Catalog Number418050100,418050010,418050030
Numéro de lotA0406007 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number418050100,418050010,418050030
Identifiant produit
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 8000
Nom du produit
Poly(éthylène glycol), M.W. moyen 8000, Thermo Scientific Chemicals >