Learn More
Polyéthylène glycol 2,000, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11459717
Polyéthylène glycol 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459717
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Code produit. 11459717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22181.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Polyethylene glycol is used in the field of pharmaceuticals, cosmetics, paper, rubber and ceramics and in wood processing. It is also used in the manufacture of surfactants, dispersant resin and plastics. It acts as a dye carrier in paints and inks; soldering fluxes with good spreading property and as a softener and antistatic agent for textiles. It is also one of the main materials of ester type surface active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 2000
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol 2,000
pH 5 to 7
Point de fusion 53°C to 55°C
Merck Index 14,7568
Informations sur la solubilité Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Quantité 1000 g
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252223 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Numéro de lot10251010 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Numéro de lot10247727 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Numéro de lot10241359 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2023 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Numéro de lot10247400 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Nom du produit
Polyéthylène glycol 2,000, Thermo Scientific Chemicals >