Learn More
Polyéthylène glycol 400, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le polyéthylène glycol est utilisé dans différentes formulations pharmaceutiques. Il est utilisé dans les imprimantes Hewlett-Packard Designjet comme solvant pour l’encre et comme lubrifiant pour les têtes d’impression. C’est une matière première importante pour la fabrication de polyuretnae, de sels PEG d’acides laurique, oléique et stéarique et de latex.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polyethylene glycol 400 |
pH | 5 to 7 |
Point de fusion | 4°C to 8°C |
Formule linéaire | H(OCH2CH2)nOH |
Densité | 1.126 |
Merck Index | 14,7568 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water,acetone,alcohols,benzene,glycerin,glycols and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with aliphatic hydrocarbons. |
Quantité | 250 g |
Point d’éclair | 240°C (464°F) |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249059 | Certificat d’analyse | 12/08/2024 | B21992.0B,B21992.30 |
10240380 | Certificat d’analyse | 29/04/2022 | B21992.0B,B21992.30 |
10238470 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | B21992.0B,B21992.30 |
10213733 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | B21992.0B,B21992.30 |
10180125 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | B21992.0B,B21992.30 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
58Heures
16Minutes
40Secondes
0Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%