Learn More
Ansell Surchaussures en polyéthylène
Pour une protection à faible coût dans les applications à usage léger. Les surchaussures en polyéthylène Ansell Edmont™ constituent un bon choix pour les tâches à usage unique.
5.35€ - 6.30€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Couleur | Bleu |
Type de produit | Surchaussures |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12697071
|
Ansell
SC41BCPE |
15 x 41 cm | N/A | ||||||
12687071
|
Ansell
SC36BCPE |
15 x 36 cm |
6.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Légères et agréables à porter
- Fabriquées en polyéthylène chloré bleu
- Avec ouverture élastique
Spécification
Polyéthylène | |
Bleu | |
Surchaussures |