Learn More
Ansell Surchaussures en polyéthylène
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 36 cm
15 x 41 cm
Description
- Légères et agréables à porter
- Fabriquées en polyéthylène chloré bleu
- Avec ouverture élastique
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Bleu |
Modèle | SC-41BCPE |
Quantité d’emballage | 100/boîte |
Dimensions (L x l) | 15 x 41 cm |
Type de produit | Surchaussures |