Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes pour tubes Tough Spots™
Assurez-vous que les étiquettes de microtubes restent placées dans toute procédure de laboratoire. Les étiquettes pour tubes Fisherbrand™ Tough Spots™ ne se décollent ou ne se déplacement pas, même avec une exposition à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation. Les étiquettes rondes prédécoupées en deux tailles sont disponibles dans une variété de couleurs. 1 000 étiquettes par rouleau.
Marque:  Fisherbrand™ HEAT-SPOTS-B
Code produit. 12398817
  • 80.40€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Rubans et étiquettes de qualité supérieure à conventionnelle pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et les laboratoires cliniques
  • En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
  • Adhère à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal ainsi qu’à d’autres éléments
  • Les étiquettes ne se décollent ou ne se déplacent pas pour qu’elles puissent glisser facilement dans les rotors à centrifuger sans liaison ni accrochage
  • Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs
  • Étiquettes rondes, pré-découpées, décollables pour le haut des tubes fournies en rouleaux de distribution pratiques
  • Parfaitement dimensionnées pour les microtubes à centrifuger 
    • Les étiquettes Tough Spots de 9,5 mm de diamètre sont idéales pour les microtubes de 0,5 ml
    • Les étiquettes Tough Spots de 13 mm de diamètre sont parfaites pour les tubes de 1,5/2,0 ml
Résiste aux environnements extrêmes pour que les tubes restent clairement identifiés
  • Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
  • Froid : températures du congélateur jusqu’à -80°C
  • Solvants organiques et agents caustiques
  • Centrifugation  
Spécification
Spécification
Autoclavable
Bleu
Étiquettes
Microtubes à centrifuger et autres récipients utilisés dans la recherche et les laboratoires cliniques
2
Rond
0.4 in.
0.4 in.
Acrylique
Polyoléfine
Vierge
Tubes de 0,5 ml
1000/Bte
-196°C à +80°C
9.5 mm
9,5 mm