Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes pour tubes Tough Spots™
Code produit. p-8010654
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Diamètre (métrique):
9,5 mm
1,27 cm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12378817
Marque: Fisherbrand™ TSPOTSY
Edge
Assurez-vous que les étiquettes de microtubes restent placées dans toute procédure de laboratoire. Les étiquettes pour tubes Fisherbrand™ Tough Spots™ ne se décollent ou ne se déplacement pas, même avec une exposition à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation. Les étiquettes rondes prédécoupées en deux tailles sont disponibles dans une variété de couleurs. 1 000 étiquettes par rouleau.
Rubans et étiquettes de qualité supérieure à conventionnelle pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et les laboratoires cliniques
  • En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
  • Adhère à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal ainsi qu’à d’autres éléments
  • Les étiquettes ne se décollent ou ne se déplacent pas pour qu’elles puissent glisser facilement dans les rotors à centrifuger sans liaison ni accrochage
  • Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs
  • Étiquettes rondes, pré-découpées, décollables pour le haut des tubes fournies en rouleaux de distribution pratiques
  • Parfaitement dimensionnées pour les microtubes à centrifuger 
    • Les étiquettes Tough Spots de 9,5 mm de diamètre sont idéales pour les microtubes de 0,5 ml
    • Les étiquettes Tough Spots de 13 mm de diamètre sont parfaites pour les tubes de 1,5/2,0 ml
Résiste aux environnements extrêmes pour que les tubes restent clairement identifiés
  • Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
  • Froid : températures du congélateur jusqu’à -80°C
  • Solvants organiques et agents caustiques
  • Centrifugation  
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Jaune
Affichage Blank
Finition Matte
Format Roll
Matériau Polyoléfine
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Type de produit Étiquettes
Stérilité Non stérile
Afficher le texte Vierge
À utiliser avec (application) Microtubes à centrifuger et autres récipients utilisés dans la recherche et les laboratoires cliniques
À utiliser avec (équipement) Tubes de 0,5 ml
Étiquettes par rangée 2
Quantité 1000/Bte
Forme Rond
Plage de températures (métrique) -196°C à +80°C
Dimensions (LxW) 1 x 1 cm
Longueur (impériale) 0.4 in.
Largeur (impériale) 0.4 in.
Largeur (métrique) 1 cm
Diamètre (impériale) 0.4 in.
Diamètre (métrique) 9,5 mm