Learn More
Brady™ Panneaux en polyester pour le transport
Marque: Brady™ 257506
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamant | |
Panneau pour transport |
Brillant | |
1 de chaque | |
Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité | |
0,024 mm | |
-40°C-110°C | |
Solide inflammable 4 | |
Rouge sur blanc |