Learn More
Brady™ Panneaux en polyester pour le transport
4.40€ - 6.10€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10020244
|
Brady™
257506 |
100 mm |
4.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10745145
|
Brady™
257505 |
200 mm |
6.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
0,024 mm | |
Diamant |
Brillant | |
1 de chaque | |
Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité | |
-40°C-110°C | |
Panneau pour transport |