Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes pour tubes Tough Tags™
Assurez-vous que les étiquettes de microtubes restent placées dans toute procédure de laboratoire. Les étiquettes pour tubes Heathrow Scientific™ Tough Tags™ ne se décollent ou ne se déplacent pas, même avec une exposition à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation.
59.85€ - 107.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique |
Affichage | Blank |
Format | Roll |
Matériau | Polyoléfine |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12398807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSG-1000 |
Vert | 24 x 13 mm | Tubes de 0,5 ml |
81.45€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12318817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLR-1000 |
Rouge | 33 x 13 mm | Tubes de 1,5 / 2,0 ml |
94.50€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12308817
|
Heathrow Scientific™
HEATTSB-1000 |
Bleu | 24 x 13 mm | Tubes de 0,5 ml |
81.45€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12348817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLB-1000 |
Bleu | 33 x 13 mm | Tubes de 1,5 / 2,0 ml |
94.50€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12338817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLG-1000 |
Vert | 33 x 13 mm | Tubes de 1,5 / 2,0 ml |
94.45€
1000 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12378807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSR-1000 |
Rouge | 24 x 13 mm | Tubes de 0,5 ml |
62.15€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12388807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSY-1000 |
Jaune | 24 x 13 mm | Tubes de 0,5 ml |
69.95€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12338807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSC-1000 |
Transparent | 24 x 13 mm | Tubes de 0,5 ml |
59.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12348807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSW-1000 |
Blanc | 24 x 13 mm | Tubes de 0,5 ml |
81.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12358807
|
Heathrow Scientific™
HEATTLC-1000 |
transparent | 33 x 13 mm | Tubes de 1,5 / 2,0 ml |
74.85€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12368807
|
Heathrow Scientific™
HEATTLW-1000 |
Blanc | 33 x 13 mm | Tubes de 1,5 / 2,0 ml |
107.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15715233
|
Heathrow Scientific™
HEATTLO-1000 |
Orange | 33 x 13 mm | Tubes de 1,5 / 2,0 ml |
74.85€
1000 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Rubans et étiquettes de qualité supérieure à conventionnelle pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et les laboratoires cliniques- En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
- Les étiquettes enroulées adhèrent à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal et à d’autres éléments
- Les étiquettes ne se décollent ou ne se déplacent pas pour qu’elles puissent glisser facilement dans les rotors à centrifuger sans liaison ni accrochage
- Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs
- Étiquettes prédécoupées et décollées dans des rouleaux de distribution pratiques ou des feuilles d’imprimante sans bourrage
- Parfaitement dimensionnées pour les microtubes à centrifuger
- Les étiquettes Tough Tags de 24 x 13 mm sont idéales pour les microtubes de 0,5 ml
- Les étiquettes Tough Tags de 33 x 13 mm sont parfaites pour les tubes de 1,5/2,0 ml
- Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
- Froid : températures du congélateur jusqu’à -80°C
- Solvants organiques et agents caustiques
- Centrifugation
Spécification
Autoclavables | |
Blank | |
Polyoléfine | |
Non-sterile | |
Usage unique | |
1000/Bte | |
0.5 in. |
Acrylique | |
Roll | |
Rouleau d’étiquettes | |
Microtubes à centrifuger et autres récipients utilisés dans la recherche et les laboratoires cliniques | |
-80°C | |
Rectangle | |
13 mm |