Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes pour tubes Tough Tags™
Assurez-vous que les étiquettes de microtubes restent placées dans toute procédure de laboratoire. Les étiquettes pour tubes Heathrow Scientific™ Tough Tags™ ne se décollent ou ne se déplacent pas, même avec une exposition à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation.
Marque: Heathrow Scientific™ HEATTLR-1000
81.61 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.88200kg
Description
Rubans et étiquettes de qualité supérieure à conventionnelle pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et les laboratoires cliniques- En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
- Les étiquettes enroulées adhèrent à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal et à d’autres éléments
- Les étiquettes ne se décollent ou ne se déplacent pas pour qu’elles puissent glisser facilement dans les rotors à centrifuger sans liaison ni accrochage
- Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs
- Étiquettes prédécoupées et décollées dans des rouleaux de distribution pratiques ou des feuilles d’imprimante sans bourrage
- Parfaitement dimensionnées pour les microtubes à centrifuger
- Les étiquettes Tough Tags de 24 x 13 mm sont idéales pour les microtubes de 0,5 ml
- Les étiquettes Tough Tags de 33 x 13 mm sont parfaites pour les tubes de 1,5/2,0 ml
- Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
- Froid : températures du congélateur jusqu’à -80°C
- Solvants organiques et agents caustiques
- Centrifugation
Spécification
Autoclavables | |
Rouge | |
Roll | |
Rouleau d’étiquettes | |
Microtubes à centrifuger et autres récipients utilisés dans la recherche et les laboratoires cliniques | |
Usage unique | |
1000/Bte | |
33 x 13 mm | |
33 mm | |
13 mm |
Acrylique | |
Blank | |
Polyoléfine | |
Non-sterile | |
Tubes de 1,5 / 2,0 ml | |
-80°C | |
Rectangle | |
1.3 in. | |
0.5 in. |