Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Les étiquettes imprimables par transfert thermique en polyester sont fabriquées en polyester permanent (B-423), idéal pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Marque: Brady™ 236715
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Température de service de -94 à 230°F (-70 à 110°C)
Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, homologués CSA | |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc | |
Polyester | |
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
2 | |
Rectangle | |
-70°C à +110°C | |
22,05 mm | |
38,1 mm | |
31,75 mm |
BPT-6-8423-2.5 | |
Acrylique, Permanent | |
Satin | |
Transfert thermique | |
Identification de cartes de circuit et de composants, identification en laboratoire | |
50,1 mm | |
1 de chaque | |
38,1 x 19 mm (l x H) | |
0,017 mm | |
19,05 x 38,10 mm | |
108 mm |