Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Code produit. p-8001641
Click to view available options
Forme:
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Dimensions (métrique):
101,6 x 50,8 mm (l x H)
15,24 x 38,1 mm (l x H)
15,24 x 48,26 mm (l x H)
15,24 x 66,68 mm (l x H)
18,26 x 25,46 mm (l x H)
19 x 38,1 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
22,86 x 19 mm (l x H)
22,86 x 22,86 mm (l x H)
25,4 x 4,75 mm (l x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (l x H)
25,4 x 9,53 mm (l x H)
31,75 x 19 mm (l x H)
34,93 x 45,72 mm (l x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38,1 x 19 mm (l x H)
40 x 15 mm (l x H)
41,28 x 15,24 mm (l x H)
48,26 x 6,35 mm (l x H)
5,08 x 22,86 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 6,35 mm (l x H)
57,15 x 19 mm (l x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,20 x 50,8 mm (l x H)
76,2 x 25,4 mm (l x H)
88,9 x 38,1 mm (l x H)
Dia. 15,24 mm
Dia. 9,53 mm
Finition:
Brillant
Mat
Satin
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Permanent
Conditionnement:
1 ROLL
1 pack
1 rouleau
Code produit. 13099262
Marque: Brady™ 030245
Les étiquettes imprimables par transfert thermique en polyester sont fabriquées en polyester permanent (B-423), idéal pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -94 à 230°F (-70 à 110°C)
Spécification
Certifications/Conformité Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815)
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format IP™ activé
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette imprimable par transfert thermique
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Identification d’actifs, étiquettes de classement et de type plaque signalétique
À utiliser avec (équipement) BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-55-423-1
Nb par paquet 1000 Label(s) / Roll
Quantité 1000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
Dimensions (métrique) 101,6 x 50,8 mm (l x H)
Plage de températures (impériale) -94°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.003 in.
Épaisseur (métrique) 0,019 mm
Répétition verticale (métrique) 53,98 mm
Dimensions (LxW) 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
Longueur (impériale) 2 in.
Largeur (impériale) 4 in.
Largeur (métrique) 101,60 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 101.60 mm
Hauteur (impériale) 2 in.
Hauteur (métrique) 50,8 mm
Alternate Part Number THT-55-423-1