Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Les étiquettes imprimables par transfert thermique en polyester sont fabriquées en polyester permanent (B-423), idéal pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Brand:  Brady™ 236701
 View more versions of this product
Product Code. 11826043
  • 75.15€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -94 à 230°F (-70 à 110°C)
Specifications
Specifications
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, homologués CSA
Étiquettes imprimables par transfert thermique
Blanc
Polyester
Étiquette imprimable par transfert thermique
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
5
Rectangle
-70°C à +110°C
9,4 mm
19 mm
25,4 mm
BPT-1-8423-2.5
Acrylique, Permanent
Satin
Transfert thermique
Identification de cartes de circuit et de composants, identification en laboratoire
6,35 mm
2500/Bte
19 x 6,35 mm (l x H)
0,017 mm
6,35 x 19,05 mm
108 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers