Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Les étiquettes imprimables par transfert thermique en polyester sont fabriquées en polyester permanent (B-423), idéal pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Marque: Brady™ 217095
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Température de service de -94 à 230°F (-70 à 110°C)
Spécification
Amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE | |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc | |
Laminé | |
Transfert thermique | |
Identification en laboratoire de matériel, par exemple flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames | |
1 | |
Rectangle | |
-196°C à +110°C | |
40 m | |
19,05 mm |
BPT-642-461-AW | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
2000/Bte | |
57,15 x 19 mm (l x H) | |
0,012 mm | |
57,15 mm | |
19,05 mm |