Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Les étiquettes imprimables par transfert thermique en polyester sont fabriquées en polyester permanent (B-423), idéal pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Marque:  Brady™ 217080
282.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21841" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11816043
  • 299.00€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -94 à 230°F (-70 à 110°C)
Spécification
Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, homologués CSA
Acrylique, Permanent
Mat
Transfert thermique
Identification en laboratoire
25,86 mm
1000/Bte
22,86 x 22,86 mm (l x H)
0,022 mm
22,86 x 22,86 mm
80,58 mm
Étiquettes imprimables par transfert thermique
Blanc
Polyester
Étiquette imprimable par transfert thermique
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
3
Rectangle
–75°C à +145°C
25,86 mm
22,86 mm
25,4 mm