Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Les étiquettes imprimables par transfert thermique en polyester sont fabriquées en polyester permanent (B-423), idéal pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Marque: Brady™ 236713
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Température de service de -94 à 230°F (-70 à 110°C)
Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, homologués CSA | |
Acrylique, Permanent | |
Satin | |
Transfert thermique | |
Identification d’actifs, étiquettes de classement et de type plaque signalétique | |
28,4 mm | |
25,4 W x 76,2 mmH | |
0,017 mm | |
25,4 mm | |
76,2 mm |
BPT-5-8423-2.5 | |
Blanc | |
Polyester | |
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
Rectangle | |
-70°C à +110°C | |
15,7 mm | |
108 mm |