Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en polyester
4.55€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type de montage | Auto-adhésif |
Type de produit | Signalisation obligatoire |
Couleur | Blanc sur bleu |
Code produit | Marque | Texte affiché | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10265174
|
Brady™
250111 |
Gants de protection | 200 mm |
4.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Panneaux d'obligation• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal protection obligatoire des mains
Specifications
Polyester | |
Auto-adhésif | |
Blanc sur bleu |
1 de chaque | |
Signalisation obligatoire |