Learn More
Masterflex™ Collecteurs en polycarbonate
Régulez le débit sans fuite avec ces collecteurs équipés de verrous Luer. Les collecteurs en polycarbonate Cole-Parmer™ sont dotés de tiges en polyuréthane, de poignées en PEHD, de ports femelles et de verrous Luer.
17.90€ - 35.05€
Spécification
Type Raccord Luer
Matériau PC
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Description Nbre de ports Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Nbre de ports Prix Quantité et disponibilité  
11785239
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
06464-85
180° 4
N/A
11730559
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
06464-81
180° 2
N/A
11700529
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
06464-87
360° 5
N/A
11715279
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
06464-83
360° 3
N/A
Description
Description
  • Achetez les collecteurs individuellement ou en format pratique, par lots de dix
  • Ce produit n’est ni approuvé ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient
Spécification
Spécification
Raccord Luer
PC