Learn More
Masterflex™ Collecteurs en polycarbonate
Régulez le débit sans fuite avec ces collecteurs équipés de verrous Luer. Les collecteurs en polycarbonate Cole-Parmer™ sont dotés de tiges en polyuréthane, de poignées en PEHD, de ports femelles et de verrous Luer.
Marque:  Masterflex™ 06464-87
Description
  • Achetez les collecteurs individuellement ou en format pratique, par lots de dix
  • Ce produit n’est ni approuvé ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient
Spécification
Spécification
360°
Raccord Luer
PC
5