Learn More
Koflo Agitateurs en ligne non montés en ligne en polyacétal
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
Marque:  Koflo 04667-18
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11774109
  • 107.08€ / 10 pièces
Expédition estimée: 02-10-2024
Description
Mélangeur en ligne
• Hélice en ligne polyacétal usage unique
• Couper l'hélice à la longueur désirée ou monter bout à bout plusieurs hélices
• Hélice
Spécification
Spécification
0.5 in.
10 in.
Agitateurs en ligne non montés
13 mm
254 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales