Learn More
Koflo Agitateurs en ligne non montés en ligne en polyacétal
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Förpackningsstorlek
10 pièces
Beskrivelse
- Mélangeur en ligne
- Hélice en ligne polyacétal usage unique
- Couper l'hélice à la longueur désirée ou monter bout à bout plusieurs hélices
- Hélice
Tekniske data
Tekniske data
| Diamètre (impériale) | 0.4 in. |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (impériale) | 4.8 in. |
| Longueur (métrique) | 121 mm |
| Type | Agitateurs en ligne non montés |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion