Learn More
Koflo Agitateurs en ligne non montés en ligne en polyacétal
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
Marque: Koflo 04667-14
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Mélangeur en ligne• Hélice en ligne polyacétal usage unique
• Couper l'hélice à la longueur désirée ou monter bout à bout plusieurs hélices
• Hélice
Spécification
0.2 in. | |
6 in. | |
Agitateurs en ligne non montés |
6 mm | |
152 mm |