Learn More
Koflo Agitateurs en ligne montés en ligne en polyacétal
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
Marque:  Koflo 04668-16
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11724149
  • 113.51€ / 10 pièces
Expédition estimée: 24-09-2024
Description
  • For use with compression fitting with the same tubing OD
Spécification
Spécification
0.5 in.
11.3 in.
Agitateurs en ligne montés
13 mm
286 mm