Learn More
Koflo Agitateurs en ligne montés en ligne en polyacétal
Code produit. p-8004460 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
89 mm
184 mm
286 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11774139
Marque: Koflo 0466802
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
  • Mélangeur en ligne
  • Mélangeur en ligne polyacétal usage unique
  • Couper l'hélice à la longueur désirée ou monter bout à bout plusieurs hélices
  • Hélice polyacétal montée dans un tube polypropylène
  • Mélangeur
Spécification
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 89 mm
Type Agitateurs en ligne montés