Learn More
Koflo Agitateurs en ligne montés en ligne en polyacétal
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
Marque: Koflo 04668-14
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Mélangeur en ligne• Mélangeur en ligne polyacétal usage unique
• Couper l'hélice à la longueur désirée ou monter bout à bout plusieurs hélices
• Hélice polyacétal montée dans un tube polypropylène
• Mélangeur
Spécification
10 mm | |
184 mm | |
Agitateurs en ligne montés |