Learn More
JG Finneran Associates™ Poly Crimp™ Seals
Marque:  JG Finneran Associates™ 5581-11
Code produit. 10696041
  • 463.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
PTFE/Silicone avec Starbust
PTFE, Silicone
11 mm
Transparent
1 000/paquet
Flacons d’échantillon avec bague de type à sertir de 12 x 32 mm