Learn More
JG Finneran Associates™ Poly Crimp™ Seals
Marque:  JG Finneran Associates™ 5510-11
Code produit. 10626991
  • 161.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
PTFE
PTFE
10 mm
Flacons d’échantillon avec bague de type à sertir de 12 x 32 mm
Transparent
1 000/paquet
11 mm