Learn More
JG Finneran Associates™ Poly Crimp™ Seals
Marque: JG Finneran Associates™ 5570-11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
PTFE/Silicone avec fente | |
PTFE, Silicone | |
11 mm |
Transparent | |
1 000/paquet | |
Flacons d’échantillon avec bague de type à sertir de 12 x 32 mm |