Learn More
Kimberly-Clark™ Recharge de chiffons de polissage blancs KIMTECH™
Parfaits pour le secteur de la fabrication des métaux. Chiffons blancs en matériau « spunlace » destinés à une variété de tâches de lustrage à sec, comme la préparation des surfaces, les applications avant et après peinture et le polissage du verre. 39 cm (l), compatibles avec 7213.
Marque:  Kimberly-Clark™ 7212
204.11 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10046751
  • 447.00€ / 300 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Compatible avec différentes tâches de polissage à sec ; de préparation de la surface, de pré/post applications de peinture et de polissage du verre
  • Destiné à l’industrie de fabrication des métaux
  • Tissus spunlace blancs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Recharge de tissus de polissage
60 cm
39 cm
Blanc
60 x 39 cm
Non stérile
11.41 in.
11.41 in
Paper
Refill Pack
300 tissus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Recharge de chiffons de polissage blancs KIMTECH™ > Dimensions (L x l) : 60 x 39 cm