Learn More
Invitrogen™ NaCl (5 M), exempt de RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
Marque:  Invitrogen™ AM9759
151.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10255984
  • 189.00€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 5 M de NaCl est fournie dans un flacon de 500 ml. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker à température ambiante.
Liquide
Ambion™
Température ambiante
5 M
Chlorure de sodium
500 mL
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2826627 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Numéro de lot2792329 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Numéro de lot2802039 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Numéro de lot2736847 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Numéro de lot2840754 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Nom du produit
Invitrogen™ NaCl (5 M), exempt de RNase > 500 ml