Learn More
Kartell™ Béchers de forme basse classe B en PMP
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
1000 ml
2 000 ml
5000 ml
Description
- Le PMP transparent se traduit par la sécurité et l’économie avec une casse réduite dans le laboratoire
- Résiste à 170°C pour de courtes périodes, à 150°C pour un travail continu
- Les graduations moulées permanentes optimisent la reproductibilité et la clarté
- Autoclavables
- Classe B, de forme basse
- Conforme aux normes ISO 7056-1981 (E) et BS 5404 partie 1
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 71 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PMP (polyméthylpentène) |
À utiliser avec (application) | Adapté aux denrées alimentaires |
Hauteur (métrique) | 95 mm |
Incréments | 10 ml |
Quantité | Boîte de 10 |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 170°C |
Type | Bécher |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Béchers de forme basse classe B en PMP >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu