Learn More
Kartell™ Bécher de forme basse avec graduations bleues
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Description
Mesure avec précision le volume d’un liquide.Le bécher de forme basse Kartell™ avec graduations bleues utilise des lignes horizontales marquées pour aider à mesurer divers volumes d’un liquide.
- Bécher de forme classique
- Forme basse, durable et plus économique que les béchers en verre
- Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
- Matériau (PMP) Kartell™ TPX™ : visibilité transparente et excellente résistance chimique
- Autoclavable à 121°C, température maximale de 170° C pendant de courtes périodes
- Graduations clairement imprimées dans une encre bleue résistante aux solvants et indélébile
- Classe B.
- Conforme aux normes ISO 7056-1981(E) et BS 5404 partie 1
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 71mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PMP |
À utiliser avec (application) | Adapté aux denrées alimentaires |
Hauteur (métrique) | 95mm |
Incréments | 10 ml |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Partie 1 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Bécher de forme basse avec graduations bleues >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu