Learn More
Cytiva Réactifs PlusOne™
Réactifs pour électrophorèse de haute qualité. Les réactifs Cytiva PlusOne sont des solvants à faible toxicité et sans danger pour l’environnement, conçus pour une électrophorèse de haute qualité.
63.93€ - 360.00€
Spécification
CAS 2530-85-0
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
11515005
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
17-1319-01
500 g Solide
106.19€
500g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11585005
Afficher les documents
Cytiva
17-1330-01
25 ml Liquide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10380315
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
17-1332-01
500 ml Liquide
360.00€
500mL
Description
Description
Urée
  • Offre une résolution optimale et les résultats les plus propres pour l’IEF effectuée dans des conditions de dénaturation
  • L’urée solubilise et déroule la plupart des protéines dans leur configuration entièrement aléatoire, avec tous les groupes ionisables exposés à la solution
  • Urée 8 M incluse dans la solution d’échantillon 2-D
Repel-Silane ES
Solvant à faible toxicité et sûr pour l’environnement
  • Inhibe l’adhérence des gels de polyacrylamide, des gels d’agarose et des acides nucléiques aux surfaces en verre
  • Bind-Silane
    • Utilisé pour fixer de façon covalente des gels de polyacrylamide sur une surface en verre
    • Reste fermement fixé au verre pendant les procédures de coloration et de séchage
    Urée :
    • Poids moléculaire : 60,06
    • État physique : Solide
    • Couleur : Blanc
    • Boîte de 500 g
    Repel-Silane ES
    • Poids moléculaire : 129,06
    • État physique : Liquide
    • Couleur : Incolore
    • Boîte de 500 ml
    Bind-Silane
    • Poids moléculaire : 248,4
    • État physique : Liquide
    • Couleur : Pâle
    • Boîte de 25 ml
    IEF, PAGE, séquençage
    Certifications
    Adapté à l’électrophorèse sur gel par différence
    Spécification
    Spécification
    2530-85-0
    Vidéos
    Sécurité et traitement
    Sécurité et traitement
    missing translation for 'shelfLife' : 12 mois