Learn More
Cytiva Réactifs PlusOne™
Réactifs pour électrophorèse de haute qualité. Les réactifs Cytiva Life Sciences™ PlusOne sont des solvants à faible toxicité et sans danger pour l’environnement, conçus pour une électrophorèse de haute qualité.
Marque: Cytiva 17-1330-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Urée
- Offre une résolution optimale et les résultats les plus propres pour l’IEF effectuée dans des conditions de dénaturation
- L’urée solubilise et déroule la plupart des protéines dans leur configuration entièrement aléatoire, avec tous les groupes ionisables exposés à la solution
- Urée 8 M incluse dans la solution d’échantillon 2-D
Solvant à faible toxicité et sûr pour l’environnement
- Utilisé pour fixer de façon covalente des gels de polyacrylamide sur une surface en verre
- Reste fermement fixé au verre pendant les procédures de coloration et de séchage
Urée :
- Poids moléculaire : 60,06
- État physique : Solide
- Couleur : Blanc
- Boîte de 500 g
- Poids moléculaire : 129,06
- État physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Boîte de 500 ml
- Poids moléculaire : 248,4
- État physique : Liquide
- Couleur : Pâle
- Boîte de 25 ml
IEF, PAGE, séquençage
Certifications
Adapté à l’électrophorèse sur gel par différence
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
2530-85-0 | |
Pâle, Incolore, Blanc | |
Liquide | |
minus; 48deg;C | |
25 ml |
Bind-Silane PlusOne | |
Bind-Silane | |
Utilisé pour des fonctions IEF, PAGE et de séquençage | |
248,4 | |
10-30°C |