Learn More
Labcon Plug Style Caps for 12 x 75 mm Culture Tubes
Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
16.10€ - 36.75€
Spécification
Taille du bouchon | 13 mm |
---|---|
Type de produit | Bouchons de tubes |
Pré-stérilisé | Non |
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16604072
|
Labcon
3302-800-000-9 |
Naturel |
34.50€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16614072
|
Labcon
3302-801-000-9 |
Blanc |
36.75€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17245704
|
Labcon
3302-807-000-9 |
Violet |
23.35€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17225704
|
Labcon
3302-804-000-9 |
Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17235704
|
Labcon
3302-806-000-9 |
Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17205704
|
Labcon
3302-802-000-9 |
Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17255704
|
Labcon
3302-808-000-9 |
Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17265704
|
Labcon
3302-870-000-9 |
Assortiment |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17215704
|
Labcon
3302-803-000-9 |
Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fluted Plug Style Cap
- Plug cap for culture tubes
- Fits 12 x 75 mm culture tubes
- Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
- Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
13 mm | |
Non | |
Non autoclavable | |
Centrifugation ; pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire | |
75 mm | |
Tubes |
Bouchons de tubes | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Polyéthylène | |
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Non stérile | |
Oui |