Learn More
Labcon Plug Style Caps for 12 x 75 mm Culture Tubes
Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
Marque: Labcon 3302-806-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 0.71810kg
Description
- Bouchons à insérer avec goujures
- Bouchon à insérer pour tubes de culture
- Adapté pour tubes de culture de 12 x 75 mm
- Le bouchon comprend des goujures pour saisir facilement les côtés des tubes
- Exempts d’endotoxines (apyrogènes)
- Résine USP de classe VI en PP
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchons de tubes | |
13 mm | |
Non autoclavable | |
Bleu | |
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Non stérile | |
Oui |
Non | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Polyéthylène | |
Centrifugation ; pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire | |
75 mm | |
Tubes |