Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UF260plus, droite
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque:  Memmert™ UF260plusB29718
Code produit. 17559155
  • 51.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Spécification
Spécification
Étuve UF260plus
Extension de tube emboîtable
D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UF260plus, droite > S’utilise avec : UF260plus