Learn More
Memmert™ Porte en verre à visibilité complète pour UN260plus, max. 250°C
Porte en verre à visibilité complète fabriquée avec quatre couches de verre isolées.
Marca: Memmert™ UN260plusB0
Descripción
- Accessoires
- Visibilité complète
- Verre (4 couches)
- Plage de température allant jusqu’à 250°C
Especificaciones
Étuve UN260plus | |
Jusqu’à 250°C | |
Porte à visibilité complète | |
Verre |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.