Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UF1060plus, droite
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque: Memmert™ UF1060plusB29718
Description
- Accessoires
- Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
- Structuré
Spécification
Étuve UF1060plus | |
Extension de tube emboîtable | |
D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm |