Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UF750plus
Sortie de température pour la surveillance externe de la température.
Marque: Memmert™ UF750plusV6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spécification
Étuve UF750plus | |
Interface de boucle de courant | |
4 à 20 mA |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UF750plus > S’utilise avec : UF750plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu