Learn More
Tocris Bioscience™ PLpro inhibitor 6
SARS-CoV and SARS-CoV-2 PLpro inhibitor
188.00€ - 691.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-(Acetylamino)-2-methyl-N-[(1 R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]benzamide |
---|---|
CAS | 1093070-14-4 |
Cible | Papain-like Protease Inhibitors |
Formule moléculaire | C22H22N2O2 |
Pureté | 0.98 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18064992
|
Tocris Bioscience™
7357/5 |
5 mg |
188.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18749396
|
Tocris Bioscience™
7357/25 |
25 mg |
691.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PLpro inhibitor 6 is a SARS-CoV and SAR-CoV-2 PLpro inhibitor (IC50 values are 2.6 and 5.0 μM, respectively). Inhibits SARS-CoV and SARS-CoV-2 infection of Vero E6 cells in vitro (EC50 values are 13.1 and 21 μM, respectively).Spécification
5-(Acetylamino)-2-methyl-N-[(1 R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]benzamide | |
Papain-like Protease Inhibitors | |
0.98 |
1093070-14-4 | |
C22H22N2O2 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C