Learn More
Tocris Bioscience™ PLpro inhibitor 6
SARS-CoV and SARS-CoV-2 PLpro inhibitor
Marque:  Tocris Bioscience™ 7357/25
612.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18749396
  • 691.00€ / 25mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
PLpro inhibitor 6 is a SARS-CoV and SAR-CoV-2 PLpro inhibitor (IC50 values are 2.6 and 5.0 μM, respectively). Inhibits SARS-CoV and SARS-CoV-2 infection of Vero E6 cells in vitro (EC50 values are 13.1 and 21 μM, respectively).
Spécification
Spécification
5-(Acetylamino)-2-methyl-N-[(1 R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]benzamide
25 mg
C22H22N2O2
1093070-14-4
Papain-like Protease Inhibitors
0.98