Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Platinum™ SuperFi™
Amplifiez même les amplicons difficiles et riches en GC avec une précision supérieure (> 100X Taq) et des étapes d’optimisation minimale
Marque: Invitrogen™ 12351250
Description
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ est une ADN polymérase à activité corrective qui associe une fidélité supérieure à la technologie de démarrage à chaud PlatinumTM fiable pour des résultats optimaux de la PCR. Doté d’une fidélité >100x Taq, l’ADN polymérase Platinum SuperFi est parfaitement adapté au clonage, à la mutagénèse et à d’autres applications grâce à une précision de séquençage extrême.
- Produits de PCR sans erreur grâce à une fidélité exceptionnelle de >100X Taq
- Haute spécificité et rendements accrus grâce à la technologie de démarrage à chaud Platinum
- Amplification robuste des cibles difficiles à amplifier, y compris celles de pureté sous-optimale ou avec une teneur en GC de ˃65 %
- Flux de travail pratique avec configuration de la réaction à température ambiante
Spécification
5 boîtes d’ADN polymérase Platinum SuperFi, contenant chacune : • ADN polymérase Platinum SuperFi (2 U/μl) 250 μl • Tampon SuperFi (5X) 6 x 1,25 ml • Séquence activatrice SuperFi GC (5X) 4 x 1,25 ml Conserver entre -5 et -30°C. |
|
ADN polymérase Platinum SuperFi | |
5 x 500 unités | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée | |
Arrondi | |
20 kb ou moins |
Élevé | |
Rapidité | |
Glace humide ou sèche. | |
300 X | |
5 x 500 réactions | |
Composants séparés |