Learn More
3M™ Ruban en vinyle à usage général 764
Ce ruban en vinyle est un choix rentable pour une variété d’applications de signalement du danger, de marquage de sécurité et de codage couleur en dehors des conditions difficiles ou du retrait total à long terme. Emballage individuel et conditionnement pratique.
Marque:  3M™ 7100260280
Code produit. 17721689
  • 96.70€ / 12 rouleaux
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour les applications de marquage dans les zones de faible passage, sur les murs et la tuyauterie
  • À utiliser dans toutes les applications non critiques
  • Maintient des couleurs vives même lorsqu’elles sont exposées à l’abrasion et aux solvants
  • Protège les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions
  • Regroupement et marquage temporaire des pièces, des machines, etc.
  • Ruban adhésif facile à appliquer dans les coins pour une bonne fixation fiable
  • Adhérence rapide et maintien élevé
  • Disponibilité dans une grande variété de couleurs
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur pour sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
33 m x 50 mm
0,12 mm
Vert
12 rouleaux
Adhésif à base de caoutchouc
Vinyle
Nom du produit
3M™ Ruban en vinyle à usage général 764 > Ruban en vinyle à usage général 764 ; type d’adhésif : Adhésif à base de caoutchouc ; couleur : Vert ; dimensions (L x l) : 33 m x 50 mm ; épaisseur : 0,12 mm ; Matériau : Vinyle