Learn More
Gaze de rhodium et platine, tissé en 80 mesh à partir d’un fil de 0,076 mm (0,003 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
264.32€ - 3120.53€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Rhodium gauze |
---|---|
Note relative au nom | Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Rh; 90:10 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00198186 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012217.FF |
25 x 25 mm |
264.32€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012217.FI |
50 x 50 mm |
976.86€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012217.GH |
100 x 100 mm |
3120.53€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Rhodium gauze | |
Pt:Rh; 90:10 wt% | |
MFCD00198186 | |
99.9% | |
Odorless |
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire | |
(Base des métaux) | |
Insoluble in water. | |
80 Mesh | |
≈0.39g/25x25mm |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante