Learn More
Gaze de rhodium et platine, tissé en 80 mesh à partir d’un fil de 0,076 mm (0,003 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012217.FI
972.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11385919
  • 976.86€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Platinum Rhodium gauze
Pt:Rh; 90:10 wt%
MFCD00198186
Insoluble in water.
80 Mesh
≈0.39g/25x25mm
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
(Base des métaux)
50 x 50 mm
99.9%
Odorless