Learn More
Feuille de métal en iridium platine, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
182.00€ - 673.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Iridium foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Pt:Ir; 80:20 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD02091683
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11394757
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041805.FF
25 x 25 mm
182.00€
25mm
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11305939
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041805.FI
50 x 50 mm
673.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Platinum Iridium foil
Pt:Ir; 80:20 wt%
MFCD02091683
Odorless
Feuille
0.025mm (0.001 in.) thick
(Base des métaux)
99.9%
≈0.34g/25x25mm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante