Learn More
Feuille de métal en iridium platine, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041805.FI
700.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium foil | |
Pt:Ir; 80:20 wt% | |
MFCD02091683 | |
99.9% | |
≈0.34g/25x25mm |
0.025mm (0.001 in.) thick | |
(Base des métaux) | |
50 x 50 mm | |
Odorless | |
Feuille |