Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start DNA Polymerase
L’ADN polymérase Hot-Start Platinum II™ Taq Invotrogen™ permet l’hybridation d’amorce universelle et une PCR rapide et simple grâce à sa combinaison unique d’un tampon innovant, de l’ADN polymérase Taq modifiée haute performance et d’une technologie de démarrage à chaud de qualité supérieure.
Marque:  Invitrogen™ 14966025
1890.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15846325
  • 2520.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 1 000 μl d’ADN polymérase HS Platinum II Taq, 2 x 12,5 ml de tampon PCR Platinum II 5X, 2 x 12,5 ml de séquence activatrice GC Platinum
Description
Description
Invitrogen Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase is designed for universal primer annealing and fast, easy PCR with its unique combination of innovative buffer, high-performance engineered Taq DNA polymerase, and superior hot-start technology.
  • Un ADN polymérase Taq conçut qui montre une résistance accrue aux inhibiteurs de réaction provenant d’échantillons ou d’étapes de purification de l’ADN.
  • La polymérase possède un taux de synthèse d’ADN plus élevé et donne des résultats de PCR plus de deux fois plus rapides que les autres ADN polymérases Taq.
  • Les anticorps exclusifs Platinum Taq bloquent l’activité de la polymérase à des températures ambiantes et se dissocient après l’étape de dénaturation initiale à 94°C.
  • Ce démarrage à chaud automatique offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus, tout en permettant l’assemblage de la réaction à température ambiante.
  • En raison de la composition unique du tampon PCR Platinum II, la température d’hybridation est de 60°C pour la plupart des paires d’amorces conçues en suivant les règles de conception générale.
  • L’isostabilisation des molécules dans le tampon augmente la stabilité du duplex amorce–modèle pendant l’étape d’hybridation et améliore la spécificité sans qu’il soit nécessaire d’optimiser la température d’hybridation pour chaque paire d’amorces.
  • Avec l’ADN polymérase Platinum II Taq Hot-Start, différents dosages PCR peuvent être effectués dans le même cycle en utilisant le même protocole avec une température d’hybridation d’amorce universelle et l’étape d’extension sélectionnée pour le fragment le plus long à amplifier.
  • L’ADN polymérase Platinum II Taq Hot-Start est fourni avec la séquence activatrice GC Platinum en option pour permettre une amplification spécifique et de meilleurs rendements des cibles riches en GC.
  • Utilisez l’ADN polymérase Platinum II Taq Hot-Start pour l’amplification d’ADN provenant de matrices génomiques, virales et plasmides complexes, ainsi qu’en RT-PCR.
  • Idéal pour les applications telles que le génotypage, la PCR à haut débit ou avec des échantillons de pureté sous-optimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• ADN polymérase HS Platinum II Taq, 1000 µl
• Tampon PCR Platinum II 5X, 2 x 12,5 ml
• Séquence activatrice GC Platinum, 2 x 12,5 ml
Conserver à -20°C dans un congélateur sans givre.
Élevé
Rapide ou standard
2 500 réactions
Hot-start PCR
1 X
2500 réactions
Composants séparés
ADN
Tube
ADN polymérase Platinum II Taq à démarrage à chaud
ADN polymérase Hot Start
Neige carbonique
2X
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
3’-A
5 kb ou moins
Utilisation exclusivement réservée à la recherche